Learn More
Eppendorf™ C170i, Standard, rechts, O2, 230 V EU
Der CellXpert C170i CO2-Inkubator bietet zuverlässige Wachstumsbedingungen (schnelle Wiederherstellung, gleichmäßige Temperatur, kein Lüfter) für reproduzierbare Ergebnisse; und das Design ohne Lüfter erleichtert die Reinigung.Mit der VisioNize™ Touch-Oberfläche bietet er zudem bis zu 25 % mehr nutzbaren Platz und viele intelligente Funktionen.
Marke: Eppendorf™ 6731001011
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
CellXpert™ C170i, nicht segmentierte Innentür, Griff rechts, 1–20 % Sauerstoffregelung, 220–240 V/50–60 Hz, 1–20 % Sauerstoffregelung, Griff rechts, nicht segmentierte Innentür, 180° HTD (Standard bei C170i), 220–240 V, 50–60 HzSpezifikation
6,0 ft3 | |
170 l | |
1 bis 20% | |
VisioNize™ Touch-Oberfläche | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 in.) | |
53,9 cm | |
44,5 cm | |
220/240 V |
Tiefgezogener (nahtloser) Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Umgebungstemperatur +4 °C bis 50 °C | |
ZrO2 (Zirconiumdioxid) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 in.) | |
21,2 in. | |
27,2 in. | |
220 bis 240 V, 50/60 Hz |