Learn More
Fisherbrand™ Mikro-Bunsenbrenner ohne Kontrollleuchte mit NF-Anschluss und 3 mm-Öffnung
Mit einem Ventil zur Gasregulierung.
Marke: Fisherbrand™
20.04 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.33300kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Messing, vernickelt
- Verbrauch von 27 l/h
Spezifikation
Mikro-Bunsenbrenner | |
Erdgas, Methan | |
Verbrauch von 27 l/h | |
88 mm | |
Je 1 |
NF-Schraubanschluss G 0,5 in | |
Messing | |
3 mm | |
NF-Anschluss |