Learn More
Pufferlösung pH-Wert 4.0 (20° C), rot gefärbt, Zitronensäure- / Natriumhydroxid- / Natriumchlorid-Lösung, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
80.92 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
80.92 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21700" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
80.92 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
80.92 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21700" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
80.92 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pufferlösung |
pH | 4.0 (20 °C) |
Menge | 1 l |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Azanium; Hydroxid |