Learn More
BRAND™ Transferpette™ S Einkanalpipetten mit festem Volumen
Innovative und ergonomische Bedienung mit einer Hand. BrandTech™ Transferpette™ S Einkanalpipetten mit festem Volumen verfügen über eine robuste und dennoch leichte Konstruktion. Die Easy Calibration™ Technologie gewährleistet dauerhafte Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Präzision.
Marke: BRAND™ 704716
Additional Details : Gewicht : 0.31700kg
Beschreibung
Das Gerät ist leichtgewichtig und verfügt über eine einhändige Volumenregelung.
- Zentraler Pipettierknopf mit optimaler Hublänge
- Einfache Wartung im Labor
- Robust und leicht
- Passend für Universalspitzen
- Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F für 20 Minuten
Spezifikation
± 0.8 % | |
2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze | |
2 µL to 200 µL Tip, 5 µL to 300 µL Tip, 2 µL to 20 µL Tip, 5 µL to 100 µL Tip | |
1 | |
20 μl | |
Zentral angebrachter Pipettierknopf, Regalhalterung, 4-stellige Anzeige, dampfsterilisierbarer Schaft, Gebrauchsanleitung |
ISO 9001, CE, IVD, Leistungszertifikat, individuelles Kalibrierzertifikat | |
Ja | |
F20 | |
Fixed Volume Pipette | |
2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze | |
3 Jahre |