Learn More
BRAND™ Filtermembran
Für die Macro-Pipettierhelfer seripettor™/QuikSip™/accu-jet™ pro. BRAND™ Filtermembranen sind mit einem Füllvolumen von 3 μl und in Blisterpackungen lieferbar
Marke: BRAND™ 26052
6.24 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
- Für seripettor™/QuikSip™/accu-jet™pro/Makro-Pipetten-Controller
- Blisterverpackung
- 3 μm
- Nicht steril
Spezifikation
Polypropylen, PTFE | |
3 μm | |
Reduziert Kreuzkontamination, schützt vor zu starkem Ansaugen und ermöglicht ein Pipettieren innerhalb der Klasse A-Toleranzen | |
Pipettierhelfer Macro und Accu-jet™ |