Learn More
Robu™ Buchner-Filtertrichter aus Borosilikatglas
Marke: Robu™ 21122
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Specifications
65mm | |
10mm | |
56 mm | |
65mm | |
Büchner filter funnel |
125 mL | |
Borosilikatglas | |
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien | |
2 |