Learn More
Robu™ Buchner-Filtertrichter aus Borosilikatglas
Marke:  Robu™ 21113
Additional Details : Gewicht : 0.72000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10265791
  • 143.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
130 mm (OD); 124 mm (ID)
22 mm
115 mm
130 mm
Büchner filter funnel
1000 ml
Borosilikatglas
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien
3