Learn More
Robu™ Buchner-Filtertrichter aus Borosilikatglas
Marke:  Robu™ 21252
56.29 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.11100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10039379
  • 71.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
85 mm (OD); 80 mm (ID)
18 mm
65 mm
85 mm
Büchner-Filtertrichter
250 ml
Borosilikatglas
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien
2