Learn More
Robu™ Buchner-Filtertrichter aus Borosilikatglas
Marke:  Robu™ 21753
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10032161
  • 42.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
52 mm (Außendurchm.); 48 mm (Innendurchm.)
10mm
50 mm
52mm
Büchner filter funnel
75 mL
Borosilikatglas
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien
3