Learn More
Boran-Tetrahydrofuran-Komplex, 1 M Lösung in THF, stab. mit 5 mmol NaBH4, Thermo Scientific™
42.05 CHF - 161.07 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14044-65-6 |
---|---|
Summenformel | C4H11BO |
Molekulargewicht (g/mol) | 85.94 |
MDL-Nummer | MFCD00012429 |
InChI-Schlüssel | RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf |
PubChem CID | 11062302 |
IUPAC-Name | Boron;Oxolan |
SMILES | B.C1CCOC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11486800
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13961.AC |
25 mL | N/A | ||||||
15143726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13961.AE |
100 mL | N/A | ||||||
11406810
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13961.AP |
500 mL | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenDer Boran-Tetrahydrofuran-Komplex ist ein wichtiges Reagenz, das bei der Reduktion bestimmter Funktionsgruppen verwendet wird, z. B. Aldehyd, Keton, Carbonsäure, Amid, Oxyme, Imin und Nitril. Es wird auch als Hydroborierungsmittel verwendet. Es dient als Boranquelle für Oxazaborolidin-katalysierte asymmetrische Reduktionen. Es wird verwendet, um Nylonoberflächen-Amidgruppen auf sekundäre Amine zu reduzieren.
Löslichkeit
Mischbar und reagiert heftig mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Bildet explosive Peroxide in Kontakt mit Luft. Nicht kompatibel mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln und Alkoholen. Bei der Hydrolyse bildet es Wasserstoff und Borsäure.
Chemische Identifikatoren
14044-65-6 | |
85.94 | |
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N | |
11062302 | |
B.C1CCOC1 |
C4H11BO | |
MFCD00012429 | |
borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf | |
Boron;Oxolan |
Spezifikation
Borane-tetrahydrofuran complex | |
14044-65-6 | |
−21°C (−8°F) | |
BH3/(CH2)4O | |
UN3148 | |
Air and moisture sensitive | |
Miscible and reacts violently with water. | |
B.C1CCOC1 | |
85.94 | |
85.94 |
stabilized with 5mmol NaBH4 | |
0.878 | |
C4H11BO | |
MFCD00012429 | |
3668402 | |
borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf | |
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N | |
Boron;Oxolan | |
11062302 | |
1M soln. in THF |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H225-H260-H318-H351-H302-H335-H315
Highly flammable liquid and vapor.
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
Causes serious eye damage.
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P201-P202-P210-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P332+P313-P335+P334
H225-H260-H302-H315-H318-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.3; Packing Group: I; Proper Shipping Name: WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-881-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Argon lagern