Learn More
Sartorius™ Biohit™ Pipettenspitzen mit Filter
Bietet mehr Platz zwischen der Probe und dem Filter als herkömmliche Filterspitzen, sodass das Risiko, das eine teure oder ansteckende Probe den Filter durchdringt, fast ausgeschlossen ist. Sartorius™ Biohit™ SafeySpace™ Filterpipettenspitzen ermöglichen das Pipettieren jeder Art von Flüssigkeit oder mit jeder Pipettiertechnik ohne das Risiko, dass die Probe im Filter absorbiert wird.
Marke: Sartorius™ 790021F
131.55 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.11510kg
Beschreibung
Bei Biohit™ SafetySpace™ Filterspitzen weisen einen größeren Zwischenraum zwischen der Probe und dem Filter auf als herkömmliche Filterspitzen. Dadurch kann jede Art von Flüssigkeit oder jede Pipettiertechnik angewendet werden ohne das Risiko einzugehen, dass die wertvolle Probe in den Filter absorbiert wird. Faktisch garantiert dies eine Probenrückgewinnung zu 100 % und somit eine höhere Genauigkeit.- Polypropylen
- Mit gleichmäßigem Luftspalt und Filterbarriere
- Vollständig autoklavierbar
- Einzeltablettverpackung
- Reinheitsgrad: RNase, DNase, Pre-Endotoxin-frei sterilisiert
Der Sicherheitsfunktion des Luftspaltes ist besonders nützlich für:
- Pipettieren schäumender Flüssigkeiten wie Puffer und Proteine
- Pipettieren von Lösungsmitteln
- Mehrfachdispensierfunktionen von elektronischen Pipetten
- Reverses Pipettieren
- Sonstige Anwendungen, die mehr Platz in der Spitze benötigen
Die Spitzen sind aus reinem Polypropylen und die Filter aus Polyethylen ohne "selbstdichtende" Zusätze, um jegliche Beeinflussung der Probe und der Ergebnisse zu vermeiden. Die Filterbarriere trägt zum Schutz vor Kreuzkontamination der Probe und/oder der Pipette bei und verringert den Wartungsaufwand für Pipetten. Die Filterspitzen sind in verschiedenen Volumen von 10 μl bis 1200 μl lieferbar und in farbkodierten Einzelboxgestellen verpackt. Die Spitzen sind für Nase-, RNase- und Endotoxin-Freiheit zertifiziert und vorsterilisiert.
Durch die Filterbarriere und die zertifizierte Reinheit sind die Spitzen ideal für:
- Molekularbiologie
- Mikrobiologie
- Zellkulturanwendungen
- Arbeiten mit radioaktiven Stoffen
Spezifikation
0,5 bis 20 μl | |
steril | |
5,1 cm | |
Frei von DNase, RNase und Endotoxin | |
Gestell | |
Sartorius™ Biohit™, Universal Fit Pipette |
mit Filter | |
Nicht autoklavierbar | |
CE, ISO, IVD | |
Vorsterilisiert | |
Gelb | |
PP (Polypropylen) |