Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 Vorsäulenkartuschen
Thermo Scientific BetaBasic 8 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Marke: Thermo Scientific™ 71405-014001
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific BetaBasic 8 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
- Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
- Hocheffiziente und reproduzierbare Thermo Scientific Säulen
- 150 Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
- Hervorragende pH-Stabilität
Spezifikation
7 % | |
5 μm | |
150 Å | |
4 mm | |
Ja | |
Beta |
2 bis 9 | |
10 mm | |
200 m2/g | |
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter | |
L7 |