Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 4mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tubes
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
85.77 CHF - 236.00 CHF
Specifications
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 3,9835 ± 0,0065 mm |
Alert:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Includes: Röhrchen und Einwegkappe
Product Code | Brand | Modell | Feldstärke | Länge (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modell | Feldstärke | Länge (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||
15329008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-0475 |
Gehäuse 435-PP-7-5 | 600 MHz | 178 mm |
236.00 CHF
5 Packungen |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15318768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0475 |
405-PS-7-5 | 100 MHz | 178 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15328768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0485 |
405-PS-8-5 | 100 MHz | 203,2 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15348768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0495 |
405-PS-9-5 | 100 MHz | 228,6 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15358808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0475 |
Gehäuse 406-PP-7-5 | 300 MHz | 178 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15378808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0485 |
406-PP-8-5 | 300 MHz | 203,2 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15388908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0475 |
427-PP-7-5 | 400 MHz | 178 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15398908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0485 |
427-PP-8-5 | 400 MHz | 203,2 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15308918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0495 |
427-PP-9-5 | 400 MHz | 228,6 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15308768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0465 |
405-PS-6-5 | 100 MHz | 152.4 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Description
- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Specifications
Borosilikatglas | |
3,9835 ± 0,0065 mm |