Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Small Particle Side-Scatter Filter
Der Attune NxT Small Particle Side-Scatter Filter ist für den Einsatz mit dem Attune NxT Acoustic Focusing Zytometer vorgesehen.
Marke: Invitrogen™ 100083194
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Er wurde entwickelt, um den dynamischen Bereich der seitlichen Streuungserkennung zu erhöhen, ohne die Auflösung des Detektors zu beeinträchtigen. Die Verwendung dieses 488/10-Seitenstreuungsfilters in Kombination mit Ultrafilterung der Fokussierflüssigkeit hat zur drastischen Verringerung des Hintergrundgeräusches und zur Unterscheidung von 100 nm-Partikeln geführt.
Anwenderfreundlich
Dieser Filter lässt sich leicht gegen den Standard-Seitenstreufilter austauschen. Er kann nicht falsch installiert werden, da der optische Block so kodiert ist, dass er nur eine Ausrichtung der Filterklinge akzeptiert. Der Filter verfügt außerdem über einen farbcodierten Aufkleber, mit dem die richtige Position identifiziert werden kann.
Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Nicht austauschbar | |
Attune™ |
Seitenstreufilter für Kleinpartikel für Durchflusszytometer | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.