Learn More
Attune™ NxT-Emissionsfilter, 620/15BP
Attune NxT-Emissionsfilter, 620/15BP
Marke: Invitrogen 100022762
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Ersatz-620/15-Bandpassfilter, der für den optischen Pfad des Attune™ NxT Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung benötigt wird.Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Raumtemperatur | |
Attune™ NxT Emissionsfilter | |
Je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.