Learn More
Attune™ NxT Dichroic Filter, 650DLP
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Ersatzfilter für einen dichroitischen 650 DLP Filter, der für den optischen Pfad des Attune™ NxT Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung benötigt wird.
Marke: Invitrogen 100022772
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Dichroitische Ersatzfilter
- Wird im optischen Pfad des Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer
Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Dichroikfilter für Durchflusszytometer | |
Attune™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.