Learn More
Includes: Refraktometer, Netzteil, monochromatische Lichtquelle, Nahinfrarotstrahl-Viewer, Störfilter (589 nm)
Beschreibung
- Digitale LCD-Anzeige
- Die Messung erfolgt über Anpassung der Grenzlinie an den Schnittpunkt des Fadenkreuzes
- Mit Wasser kalibrierbar
- Anschluss an Drucker und Umwälzung möglich
Messbereich
Brechungsindex: 1.3278 bis 1.7379 (bei 450 nm)
Brechungsindex: 1.3000 bis 1.7100 (bei 589 nm)
Brechungsindex: 1.2912 bis 1.7011 (bei 680 nm)
Brechungsindex: 1.2743 bis 1.6840 (bei 1100 nm)
Brechungsindex: 1.2662 bis 1.6759 (bei 1550 nm)
Certifications
CE-Zeichen
Spezifikation
Brechungsindex: ±0,0002 | |
Refraktometer, Netzteil, monochromatische Lichtquelle, Nahinfrarotstrahl-Viewer, Störfilter (589 nm) | |
100/240 V |
LCD | |
5°bis 50 °C | |
50/60 Hz |