Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate for ViiA™ 7 System, 384-well
Vorgeladen mit den erforderlichen Reagenzien zur Detektion und Quantifizierung genomischer Kopien des menschlichen RNase P-Gens.
Marke: Applied Biosystems™ 4455280
Additional Details : Gewicht : 0.06000kg
Includes: Enthält eine 96-Well-Reaktionsplatte, die mit dem 5’-Nuklease-Assay mithilfe von RNase P TaqMan™ Reagenzien, einschließlich Primern und Sonden, vorgefüllt und versiegelt ist.
Beschreibung
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.Bestellinformation
Trockeneisversand; Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 °C bis -30 °C)
Certifications
l
Spezifikation
384-Well Platte | |
FAM | |
TaqMan™, ViiA™ | |
Real Time PCR (qPCR) | |
RNase P-Kalibrierung, Geräteverifizierungsplatte |
Platten bei -15 bis -25 °C lagern. | |
ViiA™ 7-System | |
RNase P-Geräteverifizierungsplatte | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.