Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix Kit
Amplifiziert ohne Verzerrungen - hohe Korrelation zwischen amplifizierter und nicht amplifizierter cDNA
Marke: Applied Biosystems™ 4384267
2252.25 CHF gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 7732-18-5 Gewicht : 0.00450kg
Includes: Enthält die Kurzanleitung für 2x TaqMan PreAmp Master Mix (1 ml), TaqMan Genexpression Master Mix (5 ml) und TaqMan PreAmp Master Mix Kit.
Beschreibung
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix Kit enthält TaqMan™ PreAmp Master Mix und TaqMan™ Gen Expression Master Mix. Beide Kits zusammen sorgen für einen nahtlosen Workflow für die Voramplifikation und Quantifizierung von mRNA.
- Amplifizieren der cDNA-Ziele gleichermaßen ohne Verzerrungen
- Analysieren der mRNA von wertvollen Laser-Mikrodissektionsproben, Nadelbiopsieproben sowie von formalinfixiertem, paraffineingebettetem Gewebe (FFPE)
- Mit nur 1 ng cDNA 200 Echtzeit-PCR-Reaktionen für die Genexpressionsanalyse mit TaqMan Genexpressions-Assays ausführen
- Bis zu 100 Genexpression-Ziele mit minimaler Verarbeitungszeit analysieren
Arzneimittelforschung und -entwicklung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, PCR-basierte Arzneimittelforschungs-Assays, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basierte Genexpressionsprofilierung, Echtzeit-PCR-basierte miRNA-Analyse, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung, Analyse an miRNA und an nicht codierender RNA
Bestellinformation
Guaranteed minimum shelf life is 60 days.
Spezifikation
Enthält die Kurzanleitung für 2 x TaqMan PreAmp Master Mix (1 ml), TaqMan™ Genexpression Master Mix (5 ml) und TaqMan™ PreAmp Master Mix Kit. Master Mixe bei 2–8 °C lagern. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt). |
|
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System | |
TaqMan™ | |
200 Reaktionen | |
200 Reaktionen |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
Schnell, standardmäßig | |
Kein ROX | |
PreAmp Mastermix-Kit | |
Integrierter Heißstart | |
cDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.