Learn More
Fisherbrand™ Runde Boston-Braunglasflasche ohne Kappe
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
950 ml
Beschreibung
- Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
- Gewährleistet die Integrität bei der Langzeitlagerung und den Schutz UV-empfindlicher Inhalte.
Spezifikation
Verschlussgröße | 33 bis 400 mm |
Durchmesser (metrisch) | 94 mm |
Höhe (metrisch) | 206 mm |
Produkttyp | Runde Boston-Flasche |
Kapazität (metrisch) | 950 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 29 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
Material | Glas (Typ 3) |