Learn More
6-Brompiperonal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
6-Bromopiperonal is used as an intermediate in the preparation of GPR30-selective agonist G-1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
6-Bromopiperonal wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung des GPR30-selektiven Agonisten G-1 verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol
Anmerkungen
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
6-Bromopiperonal wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung des GPR30-selektiven Agonisten G-1 verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol
Anmerkungen
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Bromopiperonal |
Schmelzpunkt | 127°C to 130°C |
Menge | 100 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,methanol |
IUPAC-Name | 6-Brom-2H-1,3-Benzodioxol-5-Carbaldehyd |
Formelmasse | 229.03 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.