Learn More
Bel-Art™ 5 mm Außendurchmesser Precision dünnwandiges NMR-Probenröhrchen
Verfügt über 15 % mehr Probenvolumen als das Precision Röhrchen mit standardmäßiger Wellanzahl und 25 % mehr Probenvolumen als das Economy NMR-Röhrchen.
Marke:  Bel-Art™ 66605-0581
Additional Details : Gewicht : 0.12920kg
Artikelnummer. 15379018
  • 64.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NMR-Röhrchen sind dünnwandige Röhrchen, die zur Probenaufbewahrung in der Kernspinresonanzspektroskopie verwendet werden. Es ist wichtig, dass die Röhrchen gleichmäßig dick und gut ausbalanciert sind, um sicherzustellen, dass sie sich mit regelmäßigen Drehzahlen (d. h. nicht wackelnd) im NMR-Spektrometer drehen. NMR-Röhrchen werden hauptsächlich mit kleinen Proben verwendet, die in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst wurden.
Spezifikation
Spezifikation
NMR-Probenröhrchen
5 mm