Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Fluoruracil, 99 %
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• 5-Fluorouracil ist ein Antimetabolith- und Antineoplastik, das die DNA-Synthese durch Blockieren der Umwandlung von Desoxyuridylsäure verhindert.
•5-Fluorouracil kann Uracil in RNA ersetzen und Proteinsynthese sowie Zellwachstum verhindern.
Anwendungen
• 5-Fluorouracil ist für Laboruntersuchungen zu Tumorwachstum und Immunsuppression einsetzbar.
• 5-Fluorouracil kann sich auch für Laboruntersuchungen zu Neurotoxizität, Zelllyse und DNA-Schädigung eignen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluorouracil |
Schmelzpunkt | 278.0°C to 282.0°C |
Farbe | Weiß |
Siedepunkt | 190.0°C to 200.0°C (0.1 mmHg) |
Verlust bei Trocknung | 0.5% (80°C, 4 hrs) (in vacuum) max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Beilstein | 24,IV,1229 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 5-Fluorouracil
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only