Learn More
4,5,6,7-Tetrahydro-benzo[c]thiophen-1-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,5,6,7-Tetrahydro-benzo[c]thiophene-1-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 182.24 |
Reinheit (%) | 97% |