Learn More
Corning™ TC-behandelte 384-Well Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachem, klarem Boden, niedrigem Flansch und Deckel, steril
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke:  Corning™ 3764
Additional Details : Gewicht : 22.40000kg
Artikelnummer. 15555283
  • 1552.06 CHF / 100 Stück
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
  • Optisch klare Wells mit flachem Boden erlauben die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
  • Können sowohl für Ober- als auch für Unterlesegeräte verwendet werden
  • Flache Böden mit einem Gesamtvolumen von 112 μl
  • Empfohlene Arbeitsvolumen von 20 bis 80 μl
  • TC-behandelt für optimale Zelladhäsion
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Großpackung: 20 pro Beutel
Spezifikation
Spezifikation
Standard
16 x 24
Polystyrol
20 bis 80 μl
Zellkultur
20/Beutel
Mit Deckel
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
384
Steril
Quadratisch
100/Karton