Learn More
Cole-Parmer™ Abdeckung aus 304 Edelstahl
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
171.45 mm
222 mm
240 mm
280 mm
Beschreibung
- Abdeckungen reduzieren die Verdunstung
- Gesundheitsschädliche Dämpfe enthalten oder Kontaminanten fernhalten
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 222 mm |
Material | Edelstahl (304) |
Menge | Je 1 |
Zertifizierung/Konformität | AISI 304 |