Learn More
3-Chinuclidinol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10765611
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1619-34-7
C7H13NO
127.19
MFCD00151326
IVLICPVPXWEGCA-UHFFFAOYSA-N
3-quinuclidinol, quinuclidin-3-ol, 3-hydroxyquinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-ol, quinuclidinol, 1-aza-bicyclo 2.2.2 octan-3-ol, 3-hydroxy-1-azabicyclo 2.2.2 octane, 3-quinuclidinol dl-form, +--3-quinuclidinol, quinuclidine-3-ol
15381
CHEBI:115239
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
C1CN2CCC1C(C2)O
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1619-34-7
C7H13NO
127.19
MFCD00151326
IVLICPVPXWEGCA-UHFFFAOYSA-N
3-quinuclidinol, quinuclidin-3-ol, 3-hydroxyquinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-ol, quinuclidinol, 1-aza-bicyclo 2.2.2 octan-3-ol, 3-hydroxy-1-azabicyclo 2.2.2 octane, 3-quinuclidinol dl-form, +--3-quinuclidinol, quinuclidine-3-ol
15381
CHEBI:115239
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
C1CN2CCC1C(C2)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Quinuclidinol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 217.0°C to 224.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Fieser 06,501
Merck Index 15, 8199
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 127.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Quinuclidinol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.