Learn More
3-Chinuclidinol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11477054
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1619-34-7
C7H13NO
127.187
MFCD00151326
IVLICPVPXWEGCA-UHFFFAOYSA-N
3-quinuclidinol, quinuclidin-3-ol, 3-hydroxyquinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-ol, quinuclidinol, 1-aza-bicyclo 2.2.2 octan-3-ol, 3-hydroxy-1-azabicyclo 2.2.2 octane, 3-quinuclidinol dl-form, +--3-quinuclidinol, quinuclidine-3-ol
15381
CHEBI:115239
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
C1CN2CCC1C(C2)O
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1619-34-7
C7H13NO
127.187
MFCD00151326
IVLICPVPXWEGCA-UHFFFAOYSA-N
3-quinuclidinol, quinuclidin-3-ol, 3-hydroxyquinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-ol, quinuclidinol, 1-aza-bicyclo 2.2.2 octan-3-ol, 3-hydroxy-1-azabicyclo 2.2.2 octane, 3-quinuclidinol dl-form, +--3-quinuclidinol, quinuclidine-3-ol
15381
CHEBI:115239
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
C1CN2CCC1C(C2)O
3-Quinuclidinol acts as a chiral building block for various antimuscarinic agents and other active pharmaceutical ingredients. It serves as a catalyst for condensation of methyl vinyl ketone with aldehydes. It is also used as a reagent for cleavage of beta-keto and vinylogous beta-keto esters. Further, it plays an important role as a synthon in the preparation of cholinergic receptor ligands and anesthetics. In addition to this, it is used in chemoselective alfa-iodination of acrylic esters through Morita-Baylis-Hillman reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Quinuclidinol fungiert als chiraler Baustein für verschiedene antimuscarinische und andere pharmazeutische Wirkstoffe. Es dient als Katalysator für die Kondensation von Methylvinylketon mit Aldehyden. Es wird auch als Reagenz für die Spaltung von Beta-Keto- und vinylogen Beta-Keto-Estern verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle als Synthon bei der Vorbereitung von cholinergen Rezeptorliganden und Anästhetika. Außerdem wird es bei der chemoselektiven alfa-Iodination von Acrylestern durch Morita-Baylis-Hillman-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Quinuclidinol
Schmelzpunkt 217°C to 224°C
pH 10 to 12
Menge 100 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 104327
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,8082
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 127.19
Reinheit (%) ≥98%