Learn More
3-Ethoxithiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
3-Ethoxythiophene-2-carboxylic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethoxythiophen-2-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln lagern.
3-Ethoxythiophen-2-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Ethoxythiophene-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 121°C to 123°C |
Menge | 25 g |
Synonym | maybridge1_003798, acmc-20an4i, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-ethoxy |
Formelmasse | 172.2 |
Reinheit (%) | 97% |