Learn More
3-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin-7-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylsäure wird als organisches chemisches Synthesezwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylsäure wird als organisches chemisches Synthesezwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 282°C to 285°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 241.05 |
Reinheit (%) | 95% |