Learn More
Sartorius Microsart™ 3-Wege-Verteiler
Der Filterständer wurde zur Verwendung für viele unterschiedliche Anwendungen entwickelt.
Marke: Sartorius 168M3-MS
Additional Details : Gewicht : 2.47000kg
Beschreibung
Der Filterständer ist so konzipiert, dass er sich an eine Vielzahl von unterschiedlichen Erfordernissen anpassen lässt.
- 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
- Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
- Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
- Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
- Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
- Optimal für Flüssigkeitstests
- Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
Spezifikation
Microsart™ Trichter und Microsart™ Filter | |
1 | |
474 mm | |
120 mm |
Edelstahl | |
100 bis 250 ml | |
98 mm |