Learn More
2-Tetrahydropyran-4-ylethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Tetrahydropyran-4-ylethanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 2-(oxan-4-yl)Ethanol |
Formelmasse | 130.19 |
Reinheit (%) | 97% |