Learn More
2-Picolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10336790
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
109-06-8
C6H7N
93.13
MFCD00006332
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
2-picoline, o-picoline, pyridine, 2-methyl, picoline, alpha-picoline, a-picoline, pyridine, methyl, methylpyridine, o-methylpyridine, picoline, alpha
7975
CHEBI:50415
2-Methylpyridin
CC1=CC=CC=N1
109-06-8
C6H7N
93.13
MFCD00006332
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
2-picoline, o-picoline, pyridine, 2-methyl, picoline, alpha-picoline, a-picoline, pyridine, methyl, methylpyridine, o-methylpyridine, picoline, alpha
7975
CHEBI:50415
2-Methylpyridin
CC1=CC=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Picoline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 128.0°C to 129.0°C
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4990 to 1.5010
Menge 25 mL
Beilstein 20, 234
Merck Index 15, 7512
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 93.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Picoline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.