Learn More
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is employed in the synthesis, optical, and electrochemical properties of novel copolymers on the basis of benzothiadiazole and electron-rich arene units.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der Synthese, optischen und elektrochemischen Eigenschaften neuartiger Copolymere auf der Basis von Benzothiadiazol und elektronenreichen Aren-Einheiten eingesetzt.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
Wird in der Synthese, optischen und elektrochemischen Eigenschaften neuartiger Copolymere auf der Basis von Benzothiadiazol und elektronenreichen Aren-Einheiten eingesetzt.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
Dichte | 0.966 |
Siedepunkt | 120°C (228 mmHg) |
Flammpunkt | 46°C (114°F) |
Brechungsindex | 1.41 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 2827758 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 158.01 |