Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxycytidin
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2?-Deoxycytidine (deoxyC) is one of the deoxynucleosides which after phosphorylation to dCTP is used to synthesis DNA via various DNA polymerases or reverse transcriptases. 2?-Deoxycytidine (deoxyC) is the substrate for deoxycytidine deaminase (EC 3.5.4.14) which converts it into 2?-deoxyuridine. 2?-Deoxycytidine is phosphorylated to the nucleotide dCMP by the enzyme deoxycytidine kinase (DCK).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Desoxycytidin (DesoxyC) ist eines der Desoxynukleoside, das nach der Phosphorylierung zu dCTP zur Synthese von DNA über verschiedene DNA-Polymerasen oder Reverse-Transkriptasen verwendet wird. 2′-Desoxycytidin (DesoxyC) ist das Substrat für die Desoxycytidin-Deaminase (EC3.5.4.14), bei der es in 2′-Desoxyuridin umgewandelt wird. 2′-Desoxycytidin wird durch das Enzym Desoxycytidinkinase (DCK) zum Nukleotid dCMP phosphoryliert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
2′-Desoxycytidin (DesoxyC) ist eines der Desoxynukleoside, das nach der Phosphorylierung zu dCTP zur Synthese von DNA über verschiedene DNA-Polymerasen oder Reverse-Transkriptasen verwendet wird. 2′-Desoxycytidin (DesoxyC) ist das Substrat für die Desoxycytidin-Deaminase (EC3.5.4.14), bei der es in 2′-Desoxyuridin umgewandelt wird. 2′-Desoxycytidin wird durch das Enzym Desoxycytidinkinase (DCK) zum Nukleotid dCMP phosphoryliert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxycytidine |
Schmelzpunkt | 209°C to 211°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Beilstein | 87567 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,DMSO. |
Formelmasse | 227.22 |
Physikalische Form | Kristallpulver |