Learn More
2,2':6',2''-Terpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2,2′;6′,2″-Terpyridin wird im Bereich der supramolekularen Chemie großflächig verwendet, die zur Herstellung von Gestellen, Leitern und Gittern, Helikaten, Catenanen und Dendrimeren eingesetzt wird. Es spielt eine wichtige Rolle als Ligand in der Koordinationschemie. Seine Komplexe werden bei der Oxidation von Alkoholen, der Carbonylierung aromatischer Verbindungen und als sauerstoffbindende Moleküle eingesetzt. Funktionalisierte Terpyridin-Liganden wurden in Halbleitern und Solarmodulen verwendet. Es bildet mit Europium(III) und Terbium(III) Chelatkomplexe, die bei der Proteinmarkierung verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2,2′;6′,2″-Terpyridin wird im Bereich der supramolekularen Chemie großflächig verwendet, die zur Herstellung von Gestellen, Leitern und Gittern, Helikaten, Catenanen und Dendrimeren eingesetzt wird. Es spielt eine wichtige Rolle als Ligand in der Koordinationschemie. Seine Komplexe werden bei der Oxidation von Alkoholen, der Carbonylierung aromatischer Verbindungen und als sauerstoffbindende Moleküle eingesetzt. Funktionalisierte Terpyridin-Liganden wurden in Halbleitern und Solarmodulen verwendet. Es bildet mit Europium(III) und Terbium(III) Chelatkomplexe, die bei der Proteinmarkierung verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 2':6', 2''-Terpyridine |
Schmelzpunkt | 89°C to 92°C |
Prozentgehaltsbereich | 0.97 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in most organic solvents. |
Formelmasse | 233.28 |
Reinheit (%) | 97% |