Learn More
Bochem™ Wägeschaufel aus 18/10 Edelstahl
Marke: Bochem™ 3602
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Konisch | |
Konisch | |
235 x 31 mm | |
31 mm |
Edelstahl | |
Wägeschaufel | |
105 mm, 235 mm | |
5 mm |