Learn More
Bochem™ Wägeschaufel aus 18/10 Edelstahl
Marke:  Bochem™ 12802
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10162361
  • 10.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Konisch
Konisch
105 mm
Edelstahl
Wägeschaufel
32 mm