Learn More
Bochem™ Wägeschaufel aus 18/10 Edelstahl
Marke: Bochem™ 3606
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Konisch | |
Konisch | |
330 x 100 mm | |
100 mm |
Edelstahl | |
Wägeschaufel | |
200 mm, 330 mm | |
8 mm |