Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
1515.00 CHF - 2405.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Verschlusstyp | Keine |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Stöpselschalen |
Produktcode | Marke | Größe | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17871061
|
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A40 |
40 in. | Passt für Öffnungen von 29 bis 34 Zoll |
1515.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17778227
|
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A50 |
50 in. | Passt für Öffnungen von 31 bis 41 Zoll |
2405.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Reduces labor costs
- Simplifies the conformance to wrapping SOP's
- Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
- Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint Free
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Stöpselschalen | |
Tyvek | |
0,130 mm | |
50 | |
Dampf- | |
5,30 mil |
Keine | |
Ja | |
Dampfanzeige | |
Unsteril | |
Ja | |
1 | |
121°bis 125 °C |