Learn More
(1-Thieno-[3,2-d]-pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 249.34 |
Reinheit (%) | 97% |