Learn More
1-Azepanyl-(4-piperidinyl)-methanon, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Azepanyl(4-piperidinyl)methanone |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 210.32 |
Reinheit (%) | 97% |