Learn More
1,4-Benzodioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Benzo-1,4-dioxane (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin) is used in the synthesis of stereoisomers which were evaluated as α- and β- adrenergic antagonists
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzo-1,4-Dioxan (2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin) wird bei der Synthese von Stereoisomeren verwendet, die als α- und β- adrenergische Antagonisten eingestuft werden
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Benzo-1,4-Dioxan (2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin) wird bei der Synthese von Stereoisomeren verwendet, die als α- und β- adrenergische Antagonisten eingestuft werden
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Benzodioxane |
Dichte | 1.17 |
Siedepunkt | 216°C |
Flammpunkt | 87°C (188°F) |
Brechungsindex | 1.549 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 120846 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 136.15 |
Reinheit (%) | 98% |