Learn More
1,3-Benzodioxol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Benzodioxol-5-sulfonylchlorid wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1,3-Benzodioxol-5-sulfonylchlorid wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 220.63 |
Reinheit (%) | 97% |