Häufig gestellte Fragen zu Analysenwaagen
Was sind die wichtigsten Merkmale einer Analysenwaage?
Eine Analysenwaage ist ein empfindliches Laborgerät zur präzisen Massenbestimmung dank hoher Ablesbarkeit und windgeschütztem Wägeraum. Analysenwaagen ermöglichen Messungen mit einer Präzision von 0,0001 mg. Sowohl beim Wiegen als auch zur Kalibrierung sollten Analysenwaagen auf einer Antivibrationsplatte stehen, da sie selbst auf kleinste Vibrationen reagieren.
Für welche Anwendungsbereiche sind Analysenwaagen geeignet?
Dank ihrer hohen Präzision eignen sich Analysenwaagen für Labore der Pharmazie, Industrie, Chemie sowie in der Lebensmittel- und Getränke-Branche.
Wann sollte ich mich für eine Analysenwaage oder eine Präzisions-/Toplader-Waage entscheiden?
Analysenwaagen eignen sich besonders für Messungen mit einer Genauigkeit von vier oder mehr Dezimalstellen. Bei Präzisionswaagen liegt der genaue Messpunkt bei bis zu 0,001 g und ist damit niedriger als bei Analysenwaagen.
Was ist der Hauptunterschied zwischen Analysenwaagen mit interner und externer Kalibrierung?
Analysenwaagen müssen häufig kalibriert und sorgfältig überwacht werden. Es besteht die Wahl zwischen Waagen mit integriertem automatisch motorisiertem Kalibriergewicht oder externer Kalibrierung. Für Analysenwaagen mit externer Kalibrierung benötigen Sie einen einzeln erhältlichen Satz von Kalibriergewichten.