Biologische Sicherheitswerkbänke
Biologische Sicherheitswerkbänke
- (1)
- (26)
- (7)
- (1)
- (17)
- (1)
- (3)
- (5)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (8)
- (16)
- (8)
- (1)
- (5)
- (7)
- (3)
- (1)
- (1)
- (8)
- (1)
- (26)
- (5)
- (2)
- (8)
- (7)
- (2)
- (7)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (7)
- (19)
- (1)
- (1)
- (21)
- (1)
- (1)
- (42)
- (5)
- (1)
- (1)
- (8)
Gefilterte Suchergebnisse
Thermo Scientific™ Safe 2020 biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II
Thermo Scientific™ Safe 2020 Klasse II Sicherheitswerkbänke bietet ein Maximum an Sicherheit, Komfort, Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie.
Versand am Tag der Bestellung für Produkte, die vor 14 Uhr bestellt wurden. Versand am nächsten Arbeitstag bei Bestellung nach 14 Uhr.
Erfahren Sie mehr
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biologische Sicherheitswerkbänke
Versand am Tag der Bestellung für Produkte, die vor 14 Uhr bestellt wurden. Versand am nächsten Arbeitstag bei Bestellung nach 14 Uhr.
Erfahren Sie mehr
Elektrische Anforderungen | 230 V |
---|---|
Kammermaterial | Edelstahl 316 |
Fensteröffnung (metrisch) | 200 mm |
Beleuchtung | LED |
Außentiefe (metrisch) | 800 |
Zertifizierung/Konformität | EN 12469 |
Anschlüsse | 2x pro Seite und Smart Ports |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Energieeffizient |
Fensteröffnung (angloamerikanisch) | 7,8 in. |
Modell | Herasafe 2030i |
Frequenz | 50/60 Hz |
Filtereffizienz | 0.99995 |
Filtertyp | H14 Hepa |
Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbänke |
Display | 7 Zoll GUI |
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Klasse II Biologische Sicherheitswerkbank
Thermo Scientific™ Herasafe 2025 biologische Sicherheitswerkbänke verfügen über fortschrittliche, ausfallsichere Technologien um Benutzer und Proben optimal zu schützen.Schützt die Proben im Forschungslabor, pharmazeutischen Qualitätslabor, Apotheken und Kliniken.
Gewährleistung | 2 Jahre |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 230 V |
Kammermaterial | Edelstahl (304) |
Fensteröffnung (metrisch) | 200 mm |
Beleuchtung | LED |
Außentiefe (metrisch) | 800 mm |
Abmessungen (L x B x H) außen | 800 x 1000 x 1536 mm |
Innenhöhe (metrisch) | 780 mm |
Außenhöhe (metrisch) | 1536 mm |
Zertifizierung/Konformität | EN 12469 zertifiziert durch TÜV |
Innentiefe (metrisch) | 465 mm |
Anschlüsse | 2 an jeder Seite |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Energieeffizient |
Fensteröffnung (angloamerikanisch) | 8 in. |
Geräuschpegel | 57 dBA |
Frequenz | 50/60 Hz |
Filtereffizienz | 1,0000 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Laboranwendungen |
Steckdosen | 2 Steckdosen, innen |
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 60,5 in. |
Filtertyp | H14 HEPA |
Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II |
Außentiefe (angloamerikanisch) | 31,5 in. |
Innenhöhe (angloamerikanisch) | 30,7 in. |
Display | 7-Segment-Display mit One-Touch-Master-Taste |
Thermo Scientific™ Höhenverstellbare Bodenplattform für Herasafe™ 2030i
Zur Verwendung mit Herasafe 2030i biologischen Sicherheitswerkbänken
Tiefe (metrisch) | 800 mm |
---|---|
Höhe (metrisch) | 680 bis 880 mm |
Produkttyp | Höhenverstellbares Untergestell |
Höhe (angloamerikanisch) | 26,7 in. bis 34,6 in. |
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biologische Sicherheitswerkbank CTS™ Serie - EN12469
SureTRACE
Bessere Nachverfolgbarkeit durch garantierten Zugang zu Zertifikaten und proaktiven Änderungsbenachrichtigungen.
Mehr erfahren
Bessere Nachverfolgbarkeit durch garantierten Zugang zu Zertifikaten und proaktiven Änderungsbenachrichtigungen.
Mehr erfahren
HeraSafe 2030i-CTS Series, Factory Acceptance Compliance Package einschließlich Compliance Folder zur Unterstützung eines zeitnahen und schnellen Validierungsprozesses.
Zertifizierung/Konformität | EN 12469 |
---|---|
Anschlüsse | 2 pro Seite und Smart Ports |
Fensteröffnung (angloamerikanisch) | 7,8 in. |
Modell | Herasafe 2030i |
Kammermaterial | Edelstahl (316) |
Fensteröffnung (metrisch) | 200 mm |
Frequenz | 50/60 Hz |
Filtereffizienz | 1,0000 |
Beleuchtung | LED |
Außentiefe (metrisch) | 800 mm |
Spannung | 230 V |
Filtertyp | H14 HEPA |
Display | 7 in. GUI |
Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II
Die biologischen Sicherheitswerkbänke der Klasse II bieten ein intelligentes Design mit höchster Funktionalität und gewährleisten einen energieeffizienten und zuverlässigen Betrieb.
Versand am Tag der Bestellung für Produkte, die vor 14 Uhr bestellt wurden. Versand am nächsten Arbeitstag bei Bestellung nach 14 Uhr.
Erfahren Sie mehr
Zertifizierung/Konformität | EN 12469, vom TÜV Nord, LNE (0.9 und 1.2 m). EN 12469, vom TÜV Nord, LNE (1.5 und 1.8 m). |
---|---|
Anschlüsse | TÜV-zugelassen |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Energieeffizient |
Außentiefe (metrisch) | 80 cm |
Spannung | 230 V |
Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbank |
Abluftfilter | HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % bei einer Partikelgröße von 0,3 μm |
Außenhöhe (metrisch) | 152 cm |
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Klasse II Biologische Sicherheitswerkbank, Kreuz-UV-Strahler
Thermo Scientific™ Herasafe 2025 biologische Sicherheitswerkbänke verfügen über fortschrittliche, ausfallsichere Technologien um Benutzer und Proben optimal zu schützen.Schützt die Proben im Forschungslabor, pharmazeutischen Qualitätslabor, Apotheken und Kliniken.
Versand am Tag der Bestellung für Produkte, die vor 14 Uhr bestellt wurden. Versand am nächsten Arbeitstag bei Bestellung nach 14 Uhr.
Erfahren Sie mehr
Gewährleistung | 2 Jahre |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 230 V |
Kammermaterial | Edelstahl (304) |
Fensteröffnung (metrisch) | 200 mm |
Beleuchtung | LED |
Außentiefe (metrisch) | 800 mm |
Abmessungen (L x B x H) außen | 800 x 1000 x 1536 mm |
Innenhöhe (metrisch) | 780 mm |
Außenhöhe (metrisch) | 1536 mm |
Zertifizierung/Konformität | EN 12469 zertifiziert durch TÜV |
Innentiefe (metrisch) | 465 mm |
Anschlüsse | 2 an jeder Seite |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Energieeffizient |
Fensteröffnung (angloamerikanisch) | 8 in. |
Geräuschpegel | 57 dBA |
Frequenz | 50/60 Hz |
Filtereffizienz | 1,0000 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Laboranwendungen |
Steckdosen | 2 Steckdosen, innen |
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 60,5 in. |
Filtertyp | H14 HEPA |
Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II |
Außentiefe (angloamerikanisch) | 31,5 in. |
Innenhöhe (angloamerikanisch) | 30,7 in. |
Display | 7-Segment-Display mit One-Touch-Master-Taste |
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i Biosicherheitsschränke nach EN12469 und DIN 12980
Für CMR-Stoffe (karzinogen, mutagen, reprotoxisch). Neue unabhängige Sicherheitsfunktionen für ultimativen Schutz und grafische Benutzeroberfläche für einfache Bedienung.
Kammermaterial | Edelstahl (316) |
---|---|
Fensteröffnung (metrisch) | 200 mm |
Beleuchtung | LED |
Außentiefe (metrisch) | 870 mm |
Spannung | 230 V |
Zertifizierung/Konformität | EN 12469 und DIN12980 |
Anschlüsse | 2 pro Seite und Smart Ports |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Energieeffizient |
Fensteröffnung (angloamerikanisch) | 7,8 in. |
Modell | Herasafe 2030i |
Frequenz | 50/60 Hz |
Filtereffizienz | 0,99995 |
Filtertyp | H14 HEPA |
Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbank |
Display | 7 in. GUI |
Erlab Sicherheitswerkbank Typ II mit doppelter Belüftung und integriertem Bio-Dekontaminationssystem
Solis Premium zeichnet sich durch sein elegantes Design, seine einzigartige Technologie und seine Funktionen
Zertifizierung/Konformität | Standard EN 12469-2000 |
---|---|
Anschlüsse | USB-A, DOP |
Kammermaterial | Edelstahl |
Fensteröffnung (metrisch) | 600 mm |
Enthält | Sprachsteuerung |
Höhe (metrisch) | 1506 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz des Anwenders |
Steckdosen | Dekontamination mit H202 |
Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbank |
Display | Touchscreen |
Erlab Sicherheitsschrank des Typ II Solis Essentiel
Solis Essentiel garantiert absoluten Schutz für den Bediener, das Produkt und die Umwelt.
Zertifizierung/Konformität | Standard EN 12469-2000 |
---|---|
Anschlüsse | USB-A, DOP |
Kammermaterial | Edelstahl |
Fensteröffnung (metrisch) | 600 mm |
Höhe (metrisch) | 1421 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz des Anwenders |
Steckdosen | 2 |
HMC Europe Safeguard Pro Sicherheitswerkbank der Klasse II
This Safety Cabinet Class II is easy to handle and features advanced functionalities, product and user safety.
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 12469 |
---|---|
Kammermaterial | Stainless Steel (304) |
Fensteröffnung (metrisch) | 200 mm (Adjustable from 180 to 330 mm) |
Höhe (metrisch) | 1978 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For use in the Microbiological Lab |
Steckdosen | 2 x 230 V |
Spannung | 230 V |
Produkttyp | Safety Cabinet |
Steckertyp | EU Outlets (German Type) |
Labconco™ 6 ft. Purifier Axiom Class II Type C1 Biosafety Cabinet with 10 in. Sash Opening
6 ft. Purifier Axiom Class II Type C1 Biosafety Cabinet with 10 in. Sash Opening is an unique, flexible BSC that can be operated as Type A or B and is the only Type C1 in the world.
Gewährleistung | 5 Years |
---|---|
Kammermaterial | Stainless Steel |
Nettogewicht (angloamerikanisch) | 955 lb. |
Beleuchtung | LED |
Beschreibung | Class II Type C1 Biosafety Cabinet |
Außentiefe (metrisch) | 83.1 cm |
Außenhöhe (metrisch) | 163.1 cm |
Zertifizierung/Konformität | NSF/ANSI Standard 49, UL Standard 61010-1, CAN/CSA 22.2 No. 61010-1, CE Conformity Marking (230 V models), ISO 5 conditions, ISO 14644-1 and 2, ADA-compliant operation |
Außenbreite (angloamerikanisch) | 78.3 in. |
Fensteröffnung (angloamerikanisch) | 10 in. |
Modell | Axiom |
Filtereffizienz | 0.9999 |
Gehäusematerial | Powder Coated Steel |
Steckdosen | 2 |
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 64.2 in. |
Außenbreite (metrisch) | 198.9 cm |
Filtertyp | HEPA |
Außentiefe (angloamerikanisch) | 32.7 in. |
Display | Full-color LCD |
Labconco™ 900 mm ReVo™ Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinet
ReVo™ Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets provide personnel, product and environmental protection from biohazardous agents and hazardous particulates.
Zertifizierung/Konformität | EN 12469 Certified by TÜV |
---|---|
Fensteröffnung (angloamerikanisch) | 7.87 in. |
Geräuschpegel | <55 dBA |
Kammermaterial | Stainless Steel (304) |
Fensteröffnung (metrisch) | 200 mm |
Abmessungen (L x B x H) außen | 797 x 1004 x 1350 mm |
Steckdosen | 2 |
Spannung | 230 V |
Produkttyp | Class II Biosafety Cabinet |
Abluftfilter | HEPA Exhaust Filter |
Leistungsaufnahme | 90 W |
Labconco™ 1200 mm ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinet
ReVo™ Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets provide personnel, product and environmental protection from biohazardous agents and hazardous particulates.
Zertifizierung/Konformität | EN 12469 Certified by TÜV |
---|---|
Fensteröffnung (angloamerikanisch) | 7.87 in. |
Geräuschpegel | <55 dBA |
Kammermaterial | Stainless Steel (304) |
Fensteröffnung (metrisch) | 200 mm |
Steckdosen | 2 |
Spannung | 230 V |
Produkttyp | Class II Biosafety Cabinet |
Abluftfilter | HEPA Exhaust Filter |
Leistungsaufnahme | 90 W |
Block Technology BSC lll – biologische Sicherheitswerkbank der Klasse III
Laborisolator, geeignet für BSL 3, für Personen- und Produktschutz. Wägen – Containment-Isolator mit Reinheitsgrad der Klasse A und laminarer Luftströmung für Produktschutz. Verwendung in Apotheken und Krankenhäusern zur Herstellung von Zytostatika sowie Laboren.